Få mere at vide
Kartell™ HDPE industritank
Artikelnummer. 31945339
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
5 L
10 L
Lukkestørrelse:
GL45
GL51
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 40
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
31945339 10 L GL51 -
15706978 5 L GL51 Pakke med 40
10089922 10 L GL51 Pakke med 24
10335443 2 L GL45 Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31945339 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0178200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2264.17 DKK
    2055.33 DKK / Pakke med 25
    Spare 208.84 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Kartell™ HDPE industritank er nyttig i daglig laboratoriepraksis og har et komfortabelt håndtag med en sikker forseglingshætte, der følger DIN-anbefalinger.
  • Har et standardiseret industrielt emballagedesign
  • Nyttig i daglig laboratoriepraksis
  • Fremstillet af High Density PE fødevarekvalitet
  • Inkluderer et behageligt håndtag
  • Har en sikker forseglingshætte, der følger DIN-anbefalinger
  • Den er i overensstemmelse med FN-regulativ om transport af farlige og giftige væsker og er velegnet til vej (ADR-RID), sø (IMO-IMDG) og luft (IATA-ICAO) transport
Tekniske data
Lukkestørrelse GL51
Lukning Tætningshætte
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 L
Længde (metrisk) 320 mm
Bredde (metrisk) 225 mm
Højde (metrisk) 195 mm
nr. pr. pakke 24