Få mere at vide
Kartell™ HDPE industritank
Artikelnummer. 15706978
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
5 L
10 L
Lukkestørrelse:
GL45
GL51
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 40
Pakke med 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15706978 5 L GL51 Pakke med 40
10089922 10 L GL51 Pakke med 24
10335443 2 L GL45 Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15706978 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0178100
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Kartell™ HDPE industritank er nyttig i daglig laboratoriepraksis og har et komfortabelt håndtag med en sikker forseglingshætte, der følger DIN-anbefalinger.
  • Har et standardiseret industrielt emballagedesign
  • Nyttig i daglig laboratoriepraksis
  • Fremstillet af High Density PE fødevarekvalitet
  • Inkluderer et behageligt håndtag
  • Har en sikker forseglingshætte, der følger DIN-anbefalinger
  • Den er i overensstemmelse med FN-regulativ om transport af farlige og giftige væsker og er velegnet til vej (ADR-RID), sø (IMO-IMDG) og luft (IATA-ICAO) transport
Tekniske data
Lukkestørrelse GL51
Lukning Tætningshætte
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 5 L
nr. pr. pakke 30