Få mere at vide
Kartell™ HDPE industritank
Kapacitet (metrisk):
2 L
5 L
10 L
Lukkestørrelse:
GL45
GL51
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 40
Pakke med 48
Beskrivelse
HDPE 2L GL45
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | GL45 |
| Lukning | Seal-cap |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Længde (metrisk) | 175 mm |
| Bredde (metrisk) | 155 mm |
| Højde (metrisk) | 115 mm |
| nr. pr. pakke | 24 |