Få mere at vide
Kartell™ HDPE industritank
Kapacitet (metrisk):
2 L
5 L
10 L
Lukkestørrelse:
GL45
GL51
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 40
Pakke med 48
Beskrivelse
- Har et standardiseret industrielt emballagedesign
- Nyttig i daglig laboratoriepraksis
- Fremstillet af High Density PE fødevarekvalitet
- Inkluderer et behageligt håndtag
- Har en sikker forseglingshætte, der følger DIN-anbefalinger
- Den er i overensstemmelse med FN-regulativ om transport af farlige og giftige væsker og er velegnet til vej (ADR-RID), sø (IMO-IMDG) og luft (IATA-ICAO) transport
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | GL51 |
| Lukning | Tætningshætte |
| Materiale | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Længde (metrisk) | 320 mm |
| Bredde (metrisk) | 225 mm |
| Højde (metrisk) | 195 mm |
| nr. pr. pakke | 24 |