Få mere at vide
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Artikelnummer. 17848187
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 L
Vægt (metrisk):
1.250 kg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
17848187 30 L 1.250 kg Pakke med 6
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17848187 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000095981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 DKK
    1713.26 DKK / Pakke med 6
    Spare 46.74 DKK
    2% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
De OPTI-RIB™ HDPE Jerry Can har en kapacitet på 10 L og kommer i en naturlig farve.
  • Omfattende udvalg af lukketilbehør gør det lettere at bruge mange formål
  • Fås i naturlige eller blå farver
  • Lækagesikker
  • FN-godkendelse til: 2,5 til 5 L og 10 til 30 L jerrydåser
  • Kasketter sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Lukketype Skruelåg
Farve Neutral
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,9 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 48.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 320 x 284 x 435 mm
Materiale HDPE
Produkttype Jerry Can
Vægt (metrisk) 1.250 kg