Få mere at vide
Kautex™ HDPE, Serie 353 Industrial Jerry Can
Artikelnummer. 15911471
:
Naturlig; Kapacitet: 2 l
Artikelnummer. 15911471
Brand: Kautex™ 2000095939
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Blå
  • Omfattende udvalg af lukketilbehør gør det lettere at bruge mange formål
  • Fås i naturlige eller blå farver
  • Lækagesikker
  • FN-godkendelse for: 2,5 til 5 L og 10 til 30 L jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Oversigt Farve: Naturlig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 45 mm
Dimensioner (L x B x H) 145 x 109 x 196 mm
Materiale HDPE