Få mere at vide
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can
Artikelnummer. 10278530
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Vægt (metrisk):
0.450 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
10278530 10 L 0.450 kg Hver
1 options
Artikelnummer. 10278530 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000095642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 DKK
    97.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.27 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De OPTI-RIB™ HDPE Jerry Can har en kapacitet på 10 L og kommer i en naturlig farve.
  • Omfattende udvalg af lukketilbehør gør det lettere at bruge mange formål
  • Fås i naturlige eller blå farver
  • Lækagesikker
  • FN-godkendelse til: 2,5 til 5 L og 10 til 30 L jerrydåser
  • Kasketter sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Lukketype Skruelåg
Farve Neutral
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,6 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40.5 mm
Dimensioner (L x B x H) 230 x 190 x 310 mm
Materiale HDPE
Produkttype Jerry Can
Vægt (metrisk) 0.450 kg