Få mere at vide
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Flasker
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
Til brug med: Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer
- Designet med tykke (2 mm), gennemskinnelige vægge
- Inkluderer bærehåndtag og hætte
- Leveres med 3/4 tommer. BSP hane, der passer til et 12 mm gevind i aspiratoren for lækagesikker ydeevne
- Velegnet til fødevarer
- Anbefalet: brug vaseline på tråden før montering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 13 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 L |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 79.5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 350 mm |
| Til brug med (applikation) | Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) med lukning | 700 mm |
| Inkluderer | Lukke, bærehåndtag, tap |
| Materiale | HDPE |
| Mundstil | Smal |
| nr. pr. pakke | 2 Pk. |
| Vis mere |