Få mere at vide
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Flasker
Beschreibung
Til brug med: Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer
- Designet med tykke (2 mm), gennemskinnelige vægge
- Inkluderer bærehåndtag og hætte
- Leveres med 3/4 tommer. BSP hane, der passer til et 12 mm gevind i aspiratoren for lækagesikker ydeevne
- Velegnet til fødevarer
- Anbefalet: brug vaseline på tråden før montering
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 52.5 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 170 mm |
| Til brug med (applikation) | Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) med lukning | 335 mm |
| Inkluderer | Lukke, bærehåndtag, tap |
| Materiale | HDPE |
| Mundstil | Smal |
| Produkttype | Aspirator flaske |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?