Få mere at vide
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Flasker
Artikelnummer. 10505621
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10505621 25 L Hver
10767711 5 L -
10273991 10 L Pakke med 4
11341145 50 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10505621 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0166400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 DKK
    381.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 19.87 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Til brug med: Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer
Til brug med: Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer
  • Designet med tykke (2 mm), gennemskinnelige vægge
  • Inkluderer bærehåndtag og hætte
  • Leveres med 3/4 tommer. BSP hane, der passer til et 12 mm gevind i aspiratoren for lækagesikker ydeevne
  • Velegnet til fødevarer
  • Anbefalet: brug vaseline på tråden før montering
Billedet viser (venstre mod højre): 25L, 5L, 10L flasker.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Diameter (metrisk) Indvendig hals 79.5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 280 mm
Til brug med (applikation) Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) med lukning 565 mm
Inkluderer Lukke, bærehåndtag, tap
Materiale HDPE
Mundstil Smal
Produkttype Aspirator flaske