Få mere at vide
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Flasker
Artikelnummer. 10273991
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10273991 10 L Pakke med 4
10767711 5 L -
10505621 25 L Hver
11341145 50 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10273991 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0166200
På lager
Til brug med: Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer
Til brug med: Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer
  • Designet med tykke (2 mm), gennemskinnelige vægge
  • Inkluderer bærehåndtag og hætte
  • Leveres med 3/4 tommer. BSP hane, der passer til et 12 mm gevind i aspiratoren for lækagesikker ydeevne
  • Velegnet til fødevarer
  • Anbefalet: brug vaseline på tråden før montering
Billedet viser (venstre mod højre): 25L, 5L, 10L flasker.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Diameter (metrisk) Indvendig hals 52.5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 210 mm
Til brug med (applikation) Designet til livstidsservice, velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) med lukning 425 mm
Inkluderer Lukke, bærehåndtag, tap
Materiale HDPE
Mundstil Smal
Produkttype Tungvægget Carboy