Få mere at vide
Kartell™ HDPE tragte til generelle formål
Artikelnummer. p-8000304
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
110 mm
130 mm
Diameter (metrisk) stilk:
14,7 mm
20 mm
13 ml
Længde (metrisk) stilk:
27 mm
38 mm
43 mm
Kapacitet (metrisk):
100 ml
300 ml
450 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15845587
Brand: Kartell™ 0417100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af HDPE for optimal styrke og kemikalieresistens. Kartell™ HDPE-tragte til generelle formål giver sikkerhed og præcision ved påfyldning af flasker i laboratoriet.
  • Velegnet til en bred vifte af væsker
  • Opstand på fælgen reducerer potentielt overløb
  • Udvendige ribkanter eliminerer modtryk
  • Hængeøje til opbevaring
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 80 mm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Diameter (metrisk) stilk 13 ml
Materiale HDPE
Til brug med (applikation) Velegnet til en bred vifte af væsker
Længde (metrisk) stilk 27 mm