Få mere at vide
Kartell™ HDPE tragte til generelle formål
Beskrivelse
Fremstillet af HDPE for optimal styrke og kemikalieresistens. Kartell™ HDPE-tragte til generelle formål giver sikkerhed og præcision ved påfyldning af flasker i laboratoriet.
- Velegnet til en bred vifte af væsker
- Opstand på fælgen reducerer potentielt overløb
- Udvendige ribkanter eliminerer modtryk
- Hængeøje til opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (metrisk) stilk | 13 ml |
| Materiale | HDPE |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til en bred vifte af væsker |
| Længde (metrisk) stilk | 27 mm |