Få mere at vide
Kartell™ HDPE tragte til generelle formål
Artikelnummer. 15793179
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
80 mm
110 mm
130 mm
Diameter (metrisk) stilk:
14,7 mm
20 mm
13 ml
Længde (metrisk) stilk:
27 mm
38 mm
43 mm
Kapacitet (metrisk):
100 ml
300 ml
450 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Diameter (metrisk) stilk Længde (metrisk) stilk Kapacitet (metrisk) unitSize
15793179 130 mm 20 mm 43 mm 450 ml Pakke med 10
15845587 80 mm 13 ml 27 mm 100 ml Pakke med 10
15783179 110 mm 14,7 mm 38 mm 300 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15793179 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0017300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af HDPE for optimal styrke og kemikalieresistens. Kartell™ HDPE-tragte til generelle formål giver sikkerhed og præcision ved påfyldning af flasker i laboratoriet.
  • Velegnet til en bred vifte af væsker
  • Opstand på fælgen reducerer potentielt overløb
  • Udvendige ribkanter eliminerer modtryk
  • Hængeøje til opbevaring
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 130 mm
Kapacitet (metrisk) 450 ml
Diameter (metrisk) stilk 20 mm
Materiale HDPE
Til brug med (applikation) Velegnet til en bred vifte af væsker
Længde (metrisk) stilk 43 mm