Få mere at vide
Karl Hecht™ HDPE tragte
Artikelnummer. p-7147882
Diameter (metrisk) Øverst:
12 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10688871
Brand: Karl Hecht™ 49050012
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af HDPE for optimal styrke og kemikalieresistens.
  • Hvid i farven
  • Til almindelig laboratoriebrug
  • Holdbar polyethylen
  • Fås i forskellige diametre og stammelængder
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 12 cm
Materiale HDPE
Farve Hvid
Længde (metrisk) stilk 60 mm
Produkttype Tragt