Få mere at vide
Karl Hecht™ HDPE tragte
Artikelnummer. 10688871
Skift visning
Diameter (metrisk) Øverst:
12 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Øverst Pakningsstørrelse
10688871 12 cm Hver
10769842 20 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10688871 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 49050012
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Fremstillet af HDPE for optimal styrke og kemikalieresistens.
  • Hvid i farven
  • Til almindelig laboratoriebrug
  • Holdbar polyethylen
  • Fås i forskellige diametre og stammelængder
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 12 cm
Materiale HDPE
Farve Hvid
Længde (metrisk) stilk 60 mm
Produkttype Tragt