Få mere at vide
Fisherbrand™ Flydende skumrørstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8001033 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
18 x 0,2 mL rør, 0,5 mL rør og 1,5 til 2,0 mL rør
24 x 1,5 til 2,0 ml rør
4 x 50 ml rør
8 x 15 ml rør
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Form:
Cirkel
Firkant
Rektangulær
Rektangulær med afrundede hjørner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Anbefales ikke til rengøring i autoklave.
Artikelnummer. 11736565
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefales ikke til rengøring i autoklave.
Flyderør i vandbade, baljer eller bægre. Fisherbrand™ Flydende skumrørstativer er konstrueret af fleksibelt polyethylenskum med høj densitet til en række forskellige laboratorieapplikationer. Farvede, genanvendelige stativer inkluderer aftagelige bærehåndtag for nemt at løfte prøver ud af badene.
  • Klart farvede skumstativer er ideelle til flydende rør i vandbade, baljer eller bægerglas
  • Skum med lukkede celler modstår vandabsorption, så stativer kan vaskes og genbruges
  • Inkluder aftagelige bærehåndtag for nemt at løfte prøverne ud af badene
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Type Rørstativ
Til brug med (applikation) Til flydende rør i vandbade, baljer eller bæger
Holder 18 x 0,2 mL rør, 0,5 mL rør og 1,5 til 2,0 mL rør
Inkluderer Aftagelige bærehåndtag
Materiale Højdensitets polyethylenskum
nr. pr. pakke 5 Pk.
Form Cirkel
Diameter (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) Brønd 9.3 mm