Få mere at vide
Fisherbrand™ Flydende skumrørstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11736565 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
18 x 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5/2 ml rør
24 x 1,5 til 2,0 ml rør
4 x 50 ml rør
8 x 15 ml rør
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Form:
Cirkel
Firkant
Rektangulær
Rektangulær med afrundede hjørner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Farve Form missing translation for 'unitSize'
11736565 18 x 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5/2 ml rør Blå Cirkel Pakke med 5
11724736 24 x 1,5 til 2,0 ml rør Gul Rektangulær med afrundede hjørner Pakke med 5
11714736 8 x 15 ml rør Blå Rektangulær Pakke med 5
11704736 4 x 50 ml rør Grøn Firkant Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Anbefales ikke til rengøring i autoklave.
Artikelnummer. 11736565
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Anbefales ikke til rengøring i autoklave.
Flyderør i vandbade, baljer eller bægre. Fisherbrand™ Flydende skumrørstativer er konstrueret af fleksibelt polyethylenskum med høj densitet til en række forskellige laboratorieapplikationer. Farvede, genanvendelige stativer inkluderer aftagelige bærehåndtag for nemt at løfte prøver ud af badene.
  • Klart farvede skumstativer er ideelle til flydende rør i vandbade, baljer eller bægerglas
  • Skum med lukkede celler modstår vandabsorption, så stativer kan vaskes og genbruges
  • Inkluder aftagelige bærehåndtag for nemt at løfte prøverne ud af badene
Spezifikation
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Type Rørstativ
Til brug med (applikation) Til flydende rør i vandbade, baljer eller bæger
Holder 18 x 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5/2 ml rør
Inkluderer Aftagelige bærehåndtag
Materiale Højdensitets polyethylenskum
nr. pr. pakke 5 Pk.
Form Cirkel
Diameter (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) Brønd 9.3 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.