Få mere at vide
Fisherbrand™ Flydende skumrørstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11704736 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
18 x 0,2 mL rør, 0,5 mL rør og 1,5 til 2,0 mL rør
24 x 1,5 til 2,0 ml rør
4 x 50 ml rør
8 x 15 ml rør
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Form:
Cirkel
Firkant
Rektangulær
Rektangulær med afrundede hjørner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Farve Form unitSize
11704736 4 x 50 ml rør Grøn Firkant Pakke med 5
11736565 18 x 0,2 mL rør, 0,5 mL rør og 1,5 til 2,0 mL rør Blå Cirkel Pakke med 5
11724736 24 x 1,5 til 2,0 ml rør Gul Rektangulær med afrundede hjørner Pakke med 5
11714736 8 x 15 ml rør Blå Rektangulær Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Anbefales ikke til rengøring i autoklave.
Artikelnummer. 11704736
Anbefales ikke til rengøring i autoklave.
Flyderør i vandbade, baljer eller bægre. Fisherbrand™ Flydende skumrørstativer er konstrueret af fleksibelt polyethylenskum med høj densitet til en række forskellige laboratorieapplikationer. Farvede, genanvendelige stativer inkluderer aftagelige bærehåndtag for nemt at løfte prøver ud af badene.
  • Klart farvede skumstativer er ideelle til flydende rør i vandbade, baljer eller bægerglas
  • Skum med lukkede celler modstår vandabsorption, så stativer kan vaskes og genbruges
  • Inkluder aftagelige bærehåndtag for nemt at løfte prøverne ud af badene
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Type Rørstativ
Til brug med (applikation) Til flydende rør i vandbade, baljer eller bæger
Holder 4 x 50 ml rør
Inkluderer Aftagelige bærehåndtag
Materiale Højdensitets polyethylenskum
nr. pr. pakke 5 Pk.
Form Firkant
Dimensioner (L x B x H) 16.5 x 13.7 x 6.5 cm
Diameter (metrisk) Brønd 29 mm