Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, elektrisk ledende beholder med FN-godkendelse
Artikelnummer. p-7230571 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
30 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Bemærk listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 15229933
Brand: Buerkle™ 14280010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk listen over kemisk resistens!
Beholder lavet af elektrisk ledende HDPE for at forhindre antændelseskilder. Beholderne er i stand til at aflede en ladning (overflademodstand< 10 9 ohm) og kan jordes, hvilket gør dem velegnede til brug med brændbare væsker.
  • Konstrueret med elektrisk ledende HDPE for at forhindre antændelseskilder.
  • I stand til at aflede en ladning (overflademodstand< 10 9 ohm) og kan jordes
  • Velegnet til brug med brændbare væsker.
  • HDPE, i stand til at omdirigere en ladning
  • Med bærehåndtag og skruelåg
  • Med FN-godkendelse til transport
  • Stabelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certificeringer/compliance FN-godkendelse til transport
Lukketype Skruelåg
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 300 x 200 x 258 mm
Dimensioner (L x B) 300 x 200 mm
Højde (metrisk) med lukning 258 mm
Inkluderer Bærehåndtag, skruelåg
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale HDPE
Produkttype Dåse
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 200 mm