Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, elektrisk ledende beholder med FN-godkendelse
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
30 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Konstrueret med elektrisk ledende HDPE for at forhindre antændelseskilder.
- I stand til at aflede en ladning (overflademodstand< 10 9 ohm) og kan jordes
- Velegnet til brug med brændbare væsker.
- HDPE, i stand til at omdirigere en ladning
- Med bærehåndtag og skruelåg
- Med FN-godkendelse til transport
- Stabelbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 7,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30 L |
| Certificeringer/compliance | FN-godkendelse til transport |
| Lukkestørrelse | DIN 61 |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B x H) | 364 x 240 x 455 mm |
| Til brug med (applikation) | Kan jordes, hvilket gør dem velegnede til brug med brandfarlige væsker |
| Højde (metrisk) med lukning | 455 mm |
| Inkluderer | Bærehåndtag, skruelåg |
| Vis mere |