Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, elektrisk ledende beholder med FN-godkendelse
Artikelnummer. 15346297 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
30 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Bemærk listen over kemisk resistens!
Artikelnummer. 15346297
Brand: Buerkle™ 14280020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bemærk listen over kemisk resistens!
Beholder lavet af elektrisk ledende HDPE for at forhindre antændelseskilder. Beholderne er i stand til at aflede en ladning (overflademodstand< 10 9 ohm) og kan jordes, hvilket gør dem velegnede til brug med brændbare væsker.
  • Konstrueret med elektrisk ledende HDPE for at forhindre antændelseskilder.
  • I stand til at aflede en ladning (overflademodstand< 10 9 ohm) og kan jordes
  • Velegnet til brug med brændbare væsker.
  • HDPE, i stand til at omdirigere en ladning
  • Med bærehåndtag og skruelåg
  • Med FN-godkendelse til transport
  • Stabelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance FN-godkendelse til transport
Lukkestørrelse DIN 61
Farve Sort
Dimensioner (L x B x H) 300 x 200 x 495 mm
Til brug med (applikation) Kan jordes, hvilket gør dem velegnede til brug med brandfarlige væsker
Højde (metrisk) med lukning 495 mm
Inkluderer Bærehåndtag, skruelåg
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale HDPE
Produkttype Dåse