Description
- Konstrueret med elektrisk ledende HDPE for at forhindre antændelseskilder.
- I stand til at aflede en ladning (overflademodstand< 10 9 ohm) og kan jordes
- Velegnet til brug med brændbare væsker.
- HDPE, i stand til at omdirigere en ladning
- Med bærehåndtag og skruelåg
- Med FN-godkendelse til transport
- Stabelbar
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certificeringer/compliance | FN-godkendelse til transport |
| Lukketype | Skruelåg |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B x H) | 300 x 200 x 258 mm |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 200 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 258 mm |
| Inkluderer | Bærehåndtag, skruelåg |
| Show More |