Få mere at vide
SCAT™ HDPE-EC sikkerhedsbeholder og hætte
Artikelnummer. 15745943 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Type:
Dåse
Udskiftningsskruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15745943 Dåse Hver
17858743 Udskiftningsskruelåg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15745943 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 108421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 DKK
    491.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.43 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Elektrisk ledende sikkerhedsbeholdere lavet af højkvalitets HDPE-EC materiale. På grund af deres jordforbindelsesevne kan flyvende gnister forårsaget af elektrisk udladning forhindres ved bortskaffelse af brændbare eller eksplosive laboratorievæsker.
  • Fremstillet af meget robust og elektronisk ledende HDPE, som er meget modstandsdygtig over for alle opløsningsmidler, der almindeligvis anvendes i laboratorier
  • Påfyldningsmængder fra 10 L til brug med HPLC-systemer op til massive 60 L tromler til opsamling af store mængder beholdere (f.eks. professionelle SymLine™ Bortskaffelsessystemer)
  • Gevindtyper S50 er almindeligt anvendt i laboratoriet og er kompatible med SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter til sikker bortskaffelse af flygtige farlige stoffer
  • Særlige sikkerhedsfunktioner såsom integrerede synlighedsstrimler eller flydere sikrer permanent overvågning af fyldningsniveauet
  • Praktiske designs som pladsbesparende dunke tillader sikker opbevaring af flydende affald selv i små områder eller i skabe til farligt gods
  • Velegnet til kombination med SCAT™ Sikkerhedsaffaldshætter eller SymLine™ Bortskaffelsessystemer
Tekniske data
Til brug med (applikation) Indsamling af brændbart flydende affald
Til brug med (udstyr) Sikkerhedstragt
Type Dåse
Materiale HDPE
Inkluderer Beholder med udsigtsstribe
Farve Sort
Trådstørrelse S50
Dimensioner (L x B x H) 200 x 320 x 240 mm
Certificeringer/compliance UN-X godkendelse
Kapacitet (metrisk) 10 L
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.