Få mere at vide
Kautex™ HDPE-dråbeflasker
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
- Velegnet til klæbemidler
- HDPE
- Naturlig farve
- Rund
- Uden lukning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 12.7 mm |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til klæbemidler |
| Materiale | HDPE |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Produkttype | Droppe flaske |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |