Få mere at vide
Kautex™ HDPE-dråbeflasker
Artikelnummer. 10798165
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10798165 10 mL -
10720433 25 mL Hver
10777185 50 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10798165 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000099529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 DKK
    225.26 DKK / Pakke med 100
    Spare 34.74 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
HDPE-dråbeflasker– er runde flasker af HDPE, der egner sig til klæbemidler
  • Velegnet til klæbemidler
  • HDPE
  • Naturlig farve
  • Rund
  • Uden lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 12.7 mm
Til brug med (applikation) Velegnet til klæbemidler
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) 24 mm
Produkttype Droppe flaske