Få mere at vide
SymLine™ Gevindadapter, Type 14
Artikelnummer. 15342352
Skift visning
Lukkestørrelse:
G 1 1/2 tomme, 32 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
15342352 G 1 1/2 tomme, 32 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15342352 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 DKK
    513.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 68.48 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Dovetail din SymLine™ System, der passer til netop dine behov. Her finder du mange nyttige tilbehør.
SymLine™ tilbyder en passende adapter til hver rød tråd, så du ikke har problemer med at forbinde forskellige trådtyper.
  • Mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler giver dig mulighed for at konfigurere din SymLine™ system til dine behov
  • Alt tilbehør er elektrostatisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukkestørrelse G 1 1/2 tomme, 32 mm
Lukningsfarve Sort
Oversigt G 1 1/2 tomme (f) til (OD) 32 mm
Farve Sort
Liner materiale HDPE-EC
Materiale HDPE-EC
Produkttype Gevindadapter
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.