Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flaskebærer
Artikelnummer. 12683016
Skift visning
Holder:
Flasker
Artikelnummer. Holder
12683016 Flasker
1 options
Artikelnummer. 12683016 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F169630000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 DKK
    1545.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 294.32 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Denne flaskebærer er lavet af ¼ tyk. højdensitets polyethylen
  • Måler 36 x 18 x 15 cm i H, med et håndtag på 25,4 mm i diameter
  • Skillevæg solgt separat (12603026)
  • Hvert rum måler 8,5 x 8,5 cm
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Holder Flasker
Materiale Polyethylen
Til brug med (udstyr) Flasker
Dimensioner (L x B x H) 36 x 18 x 15cm
Længde (metrisk) 36 cm
Produkttype Skilterindsæt
Hylder 6
Højde (metrisk) 15 cm
Bredde (metrisk) 15 cm