Få mere at vide
Buerkle™ PowderDispo engangsprøvetager
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10035524 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
100 ml
Længde (metrisk):
300 mm
500 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 10035524
Brand: Buerkle™ 53935521
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at prøve tværsnit af pulverformige eller svagt sammenhængende stoffer. De Buerkle™ PowderDispo Disposable Sampler kan prøve fra poser eller lignende beholdere med sin lanse. Sterile og ikke-sterile varianter er tilgængelige.
  • Ideel engangsprøvetager til tværsnitsprøver af pulverformige eller svagt sammenhængende stoffer
  • Der kan tages komplette prøver i alle lag fra poser eller mindre beholdere med lansen
  • Renrum fremstillet
  • Sterile sorter steriliseres af gammastråler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøvetager
Materiale HDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 3,38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt