Få mere at vide
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engangspulverprøvetager
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15200749 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15200749 100 ml Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15200749 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8240H1000S
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kan bruges direkte fra tasken. De SteriWare™ Powder Sampler er ideel til at tage store volumener prøver fra pulvere eller granulat.
De vigtigste funktioner:
  • Samlet og pakket i et klasse 100.000 renrum
  • Individuelt pakket
  • Fremstillet af FDA, EC 1935/2004 og EU 10/2011 i overensstemmelse med HDPE
  • BSE/TSE fri
  • Fuld batch-sporbarhed
  • Fås præsteriliseret (SAL 10 -6 )
  • Velegnet til brug i ATEX områder
Operation:
  • Skub prøveudtageren ind i produktet. Sørg for, at prøveudtageren er i lukket position.
  • Drej håndtaget for at åbne åbningen.
  • Efter at have forladt prøveudtageren i flere sekunder for at tillade pulver at komme ind, drej håndtaget for at lukke prøveudtageren.
  • Fjern prøveudtageren fra produktet.
  • Anbring prøven i en passende beholder.
Hvorfor bruge en SteriWare™ Engangsprøvetager?
  • Ingen krydskontaminering - alle SteriWare™ enheder kan bruges direkte fra tasken.
  • Ingen rengøring - I modsætning til en genanvendelig sampler kan du bruge en SteriWare™ produkt med det samme. Dette eliminerer behovet for kostbar rengøringsvalidering.
  • Høj kvalitet - vores SteriWare™ produkter er fremstillet/støbt/pakket i et klasse 100.000 renrum i England. Se venligst produktets overensstemmelsescertifikat og tekniske specifikationer for mere information.
  • Fuld dokumentation - Vi kan levere fuld batchspecifik dokumentation til alle SteriWare™ produkter. Dette inkluderer overensstemmelsescertifikater og bestrålingscertifikater (hvor relevant). Batchnummeret er tydeligt trykt på hver pose og æske.
  • Omkostningseffektiv - Fjernelse af behovet for rengøringsvalidering ved at skifte til en SteriWare™ enheden sparer tid og penge.
  • Tilgængelig steril - De fleste SteriWare™ produkter fås præsteriliseret af Gamma eller Electron Beam til SAL10-6 . Se venligst specifikationsarket for mere information.
Tekniske data
Produkttype Pulverprøveudtager
Materiale HDPE
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance Overholder FDA CFR 177.1520, EU-forordninger 10/2011, EU-forordninger 10/2011
Til brug med (applikation) Til at tage en stor volumen prøve fra et enkelt kendt punkt
Længde (metrisk) 987 mm