Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE engangsovertræk
Artikelnummer. 17283044 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Emballage:
100,-/pose, 20 poser/karton
Artikelnummer. Emballage
17283044 100,-/pose, 20 poser/karton
1 options
Artikelnummer. 17283044
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsovertræk lavet af polyethylen med høj densitet. Giver beskyttelse mod stænk i industri-, fremstillings- og sundhedsmiljøer.
  • HDPE stof
  • Tykkelse: 18μ m
  • Vægt: 3 g/stk
  • Blå
  • PPE kategori I
  • Ikke-steril
  • Elastisk håndled og albue
Tekniske data
Størrelse Universel
Konstruktion Elastisk håndled og albue
Produkttype Generelle ærmer
Materiale Polyethylen
Farve Blå
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Lukketype Elastiske ender
Sømtype Sømløst
Manchet stil Elastisk
Tykkelse 18μ m
Til brug med (applikation) Stænkbeskyttelse i industri-, fremstillings- og sundhedsmiljøer
Certificeringer/compliance PPE Category I
Dimensioner (L x B) 40 cm x 22 cm± 2
Længde (metrisk) 40 cm
Bredde (engelsk) 8,66 tommer
Bredde (metrisk) 22 cm
Vægt (metrisk) 3 g
Emballage 100,-/pose, 20 poser/karton