Få mere at vide
KARTELL HDPE dispenserflaske
Artikelnummer. 16609931
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16609931 500 mL
1 options
Artikelnummer. 16609931 Leverandør KARTELL Leverandørnr. 0032800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 DKK
    103.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.34 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
HDPE-dispenserflasken er velegnet til enkelt eller kontinuerlig dispensering af væsker.
  • Udleveringsflaske
  • Velegnet til enkelt og/eller kontinuerlig udtømning af væsker
  • Materiale: HDPE (flaske), PP (dispenser)
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Hvid
Materiale HDPE, Polypropylen
nr. pr. sag 150
nr. pr. pakke 5
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Lukkestørrelse 22.5 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Rund
Certificeringer/compliance Ingen
Engangs Genanvendelig
Produkttype Udleveringsflaske