Få mere at vide
Thermo Scientific™ HDPE cylinder runde flasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17234383
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Niveau:
Certificeret
Artikelnummer. 17234383
Brand: Thermo Scientific™ 3130500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml vandprøver og andre væsker med lav viskositet, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter, med den originale EPA-specificerede flaske til væskeprøvetagning.
Indsaml vandprøver og andre væsker med lav viskositet, der skal analyseres for uorganiske sporanalytter med Thermo Scientific™ HDPE Cylinder Round Bottles, den originale EPA-specificerede flaske til væskeprøvetagning. HDPE cylinder runder med en smal mund giver nem håndtering og præcis hældning. Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-præstationsbaserede specifikationer for metaller, cyanid, fluorid og andre vandkvalitetsparametre. Eller uforarbejdet og bulkpakket for ekstra økonomi.
  • HDPE-beholder med hvid LDPE-foret polypropylenhætte
  • Smal cylinder rund stilflaske er nem at gribe og håndtere
  • Hætter samlet på beholdere
  • Smal mund til præcis hældning
  • Anbefales til opsamling af vandprøver og andre lavviskose væsker
  • Tilgængelig bulkpakket for ekstra økonomi
Certificerede beholdere kommer med følgende funktioner:
  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver container individuelt stregkodet med partinummer og unikt containernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Certificeringsparametre Metaller og vandkvalitet, Cyanid, Fluor
Farve Neutral
Oversigt HDPE Cylinder rund
Diameter (engelsk) Indre 0,81 tommer.
Diameter (engelsk) 2,44 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.06 cm
Materiale HDPE
nr. pr. sag 24
Emballage Tilfælde af 24
Udskiftning af lukning 067-2810WBP
Sterilitet Ikke steril
Gennemsigtighed Gennemskinnelig
Certificeret Metaller og vandkvalitet, CN, F
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Bind (engelsk) Brim 17,3 oz.
Volumen (metrisk) Rand 511 mL
Certificeringer/compliance Certificerede beholdere opfylder eller overgår EPA-ydelsesbaserede standarder for metaller, cyanid og fluorid; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Form Rund
Højde (metrisk) 200 mm
Højde (engelsk) 7,87 tommer
Lukke liner Skum/LDPE
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 28-410 mm
Diameter (metrisk) 62 mm