Få mere at vide
Kartell™ HDPE-beholdere med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
30 mL
90 mL
180 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Ideel til opbevaring af kviksølv
- Lækagesikker
- Robust
- Tung muret
- Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 50 mm |
| Til brug med (applikation) | Fødevare, Opbevaring af kviksølv |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 10/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 2.2 mm |
| Vægt (metrisk) | 44 g |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Form | Rund |
| Vis mere |