Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, kompakt Jerry Can (elektroledende)
Artikelnummer. 16399531 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16399531
Brand: Buerkle™ 04351055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Til brug i eksplosionssikre områder; Lukkemateriale: HDPE; Farve: Sort
  • HDPE, sort, antistatisk
  • Til brug i eksplosionssikre områder
  • Til dispensering og opbevaring af brændbare og letantændelige væsker
  • Med eller uden gevindstik 3/4 tommer.
  • På grund af dens smalle bredde kræver beholderen meget lidt plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukningsfarve Sort
Lukningsmateriale HDPE
Farve Sort
Dybde (engelsk) 13,19 tommer.
Dybde (metrisk) 335 mm
Oversigt Dåse
Dimensioner (L x B x H) 335 x 65 x 335 mm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Til brug i eksplosionssikre områder
Til brug med (udstyr) Anti-Static Sæt
Gradueringer Liter
Højde (engelsk) 13,19 tommer.
Højde (metrisk) 335 mm
Længde (engelsk) 13,19 tommer.
Længde (metrisk) 335 mm
Materiale Antistatisk HDPE
Produkttype Jerry Can
Bredde (engelsk) 2,56 tommer.
Bredde (metrisk) 65 mm