Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, kompakt Jerry Can (elektroledende)
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- HDPE, sort, antistatisk
- Til brug i eksplosionssikre områder
- Til dispensering og opbevaring af brændbare og letantændelige væsker
- Med eller uden gevindstik 3/4 tommer.
- På grund af dens smalle bredde kræver beholderen meget lidt plads
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Farve | Sort |
| Oversigt | Dåse |
| Dimensioner (L x B x H) | 335 x 125 x 335 mm |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Til brug i eksplosionssikre områder |
| Til brug med (udstyr) | Anti-Static Sæt |
| Vis mere |