Få mere at vide
Kautex™ HDPE kombinationslukning
Artikelnummer. 10156880
Trådstørrelse (metrisk):
00 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10156880
Brand: Kautex™ 2000083700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer påskruet faldspids og skruelåg til faldspidsen. Kautex™ HDPE-kombinationslukke er velegnede til at dispensere klæbemidler uden at lække eller tørre.
  • Dråbespidsen skæres til den ønskede dråbestørrelse
  • Skruelukning sikrer, at den faldende spids er dækket, hvilket forhindrer lækager
  • Fremstillet af kemisk resistent HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale HDPE
Trådstørrelse (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
Produkttype Påskruet faldspids med låg
Til brug med (udstyr) 10/25/50 ml dråbeflasker