Beskrivelse
- Velegnet til en bred vifte af dåser
- Saml væske i tilfælde af lækage
- Fås med bundindsats, så dåserne altid forbliver rene og tørre
- Valgfrit med elektrostatisk ledende materiale
- Fremstillet af PE-HD eller valgfri PE-HD-ec
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10,5 l |
| Dimensioner (L x B x H) | Indvendig: 385 x 285 x 95 mm - Udvendig: 445 x 355 x 135 mm |
| Oversigt | Opsamlingsbakke med bundindsats, PE-HD elektrostatisk ledende, mål (B x H x D): 285 x 95 x 385 mm (indvendig), mål (B x H x D): 355 x 135 x 445 mm (udvendig) |
| Farve | Sort |
| Højde (metrisk) | 135 mm (ydre), 95 mm (indvendig) |
| Længde (metrisk) | 445 mm (ydre), 385 mm (indvendig) |
| Materiale | HDPE |
| Type | Opsamlingsbakke |
| Bredde (metrisk) | 285 (indre) mm, 355 mm (ydre) |
| Til brug med | Affaldsbeholdere |
| Vis mere |