Få mere at vide
SCAT Opsamlingsbakke, HDPE-EC
Artikelnummer. 10530251 Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
10,5 l
12 l
23 l
24 l
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10530251
Brand: SCAT 117983
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SCAT Indsamlingsbakker opbevarer dine affaldsbeholdere og giver ekstra sikkerhed i tilfælde af lækage.
  • Velegnet til en bred vifte af dåser
  • Saml væske i tilfælde af lækage
  • Fås med bundindsats, så dåserne altid forbliver rene og tørre
  • Valgfrit med elektrostatisk ledende materiale
  • Fremstillet af PE-HD eller valgfri PE-HD-ec
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 l
Dimensioner (L x B x H) Indvendig: 335 x 235 x 160 mm - Udvendig: 400 x 300 x 170 mm
Oversigt Opsamlingsbakke, PE-HD, mål (B x H x D): 235 x 160 x 335 mm (indvendig), mål (B x H x D): 300 x 170 x 400 mm (udvendig)
Farve Hvid
Højde (metrisk) 160 mm (indvendig), 170 mm (ydre)
Længde (metrisk) 335 mm (indvendig), 400 mm (ydre)
Materiale HDPE
Type Opsamlingsbakke
Bredde (metrisk) 235 mm (indvendig), 300 mm (ydre)
Til brug med Affaldsbeholdere
Til brug med (applikation) Håndtering af farlige stoffer
Mængde 1 Pc.
Form Rektangulær
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres