Få mere at vide
SCAT Opsamlingsbakke, HDPE-EC
Artikelnummer. 10222480 Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
10,5 l
12 l
23 l
24 l
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10222480
Brand: SCAT 117986
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SCAT Indsamlingsbakker opbevarer dine affaldsbeholdere og giver ekstra sikkerhed i tilfælde af lækage.
  • Velegnet til en bred vifte af dåser
  • Saml væske i tilfælde af lækage
  • Fås med bundindsats, så dåserne altid forbliver rene og tørre
  • Valgfrit med elektrostatisk ledende materiale
  • Fremstillet af PE-HD eller valgfri PE-HD-ec
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 24 l
Dimensioner (L x B x H) Indvendig: 415 x 295 x 200 mm - Udvendig: 490 x 365 x 240 mm
Oversigt Opsamlingsbakke med bundindsats, PE-HD elektrostatisk ledende, mål (B x H x D): 295 x 200 x 415 mm (indvendig), mål (B x H x D): 365 x 240 x 490 mm (udvendig)
Farve Sort
Højde (metrisk) 200 mm (indvendig), 240 mm (ydre)
Længde (metrisk) 415 (indre) mm, 490 mm (ydre)
Materiale HDPE
Type Opsamlingsbakke
Bredde (metrisk) 295 (indre) mm, 365 mm (ydre)
Til brug med Affaldsbeholdere
Til brug med (applikation) Håndtering af farlige stoffer
Inkluderer Bundindsats
Mængde 1 Pc.
Slutte Elektrisk ledende HDPE
Form Rektangulær
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres