Få mere at vide
Heathrow Scientific™ HDPE-belagt trådrørstativ, blå
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Array:
2 x 6
6 x 12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kemisk resistent
- God til temperaturer ned til -40 °C
- Autoklaverbar
- Stativ velegnet til bijouflasker og lavprofilrør op til 25 mm dia.
- Mesh bundstøtte
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådramme rørstativ |
| Oversigt | HDPE-belagt trådrørstativ |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør |
| Materiale | HDPE-belagt tråd |
| Stillinger | 72 |
| Form | Rektangulære, afrundede hjørner |
| Hylder | Ingen |
| Vis mere |