Få mere at vide
Heathrow Scientific™ HDPE-belagt trådrørstativ, blå
Artikelnummer. 16370686 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Array:
2 x 6
6 x 12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16370686
Brand: Heathrow Scientific™ HS120089
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HDPE Coated Wire Rack er et holdbart stativ til transport eller prøvehåndtering.
  • Kemisk resistent
  • God til temperaturer ned til -40 °C
  • Autoklaverbar
  • Stativ velegnet til bijouflasker og lavprofilrør op til 25 mm dia.
  • Mesh bundstøtte
Tekniske data
Produkttype Trådramme rørstativ
Oversigt HDPE-belagt trådrørstativ
Array 6 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør
Materiale HDPE-belagt tråd
Stillinger 72
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Hylder Ingen
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Rør
Til brug med (udstyr) Bijouflasker og lavprofilrør op til 25 mm dia.
Model- HS120089
nr. pr. sag 48/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Emballage Cellofan indpakning
Temperaturområde (metrisk). -40 °C
Længde (metrisk) 20.5 cm
Længde (engelsk) 8,1 tommer
Bredde (metrisk) 10.5 cm
Bredde (engelsk) 4,1 tommer
Højde (metrisk) 6.5 cm
Højde (engelsk) 2,6 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 13 mm