Få mere at vide
Heathrow Scientific™ HDPE-belagt trådrørstativ, blå
Artikelnummer. 16360686 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Array:
2 x 6
6 x 12
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array unitSize
16360686 2 x 6 Hver
16370686 6 x 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16360686 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS120085
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HDPE Coated Wire Rack er et holdbart stativ til transport eller prøvehåndtering.
  • Kemisk resistent
  • God til temperaturer ned til -40 °C
  • Autoklaverbar
  • Stativ velegnet til bijouflasker og lavprofilrør op til 25 mm dia.
  • Mesh bundstøtte
Tekniske data
Oversigt HDPE-belagt trådrørstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør
Materiale HDPE-belagt tråd
Stillinger 12
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Rør
Til brug med (udstyr) Bijouflasker og lavprofilrør op til 25 mm dia.
Model- HS120085
nr. pr. sag 96/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Emballage Cellofan indpakning
Temperaturområde (metrisk). -40 °C
Dimensioner (L x B x H) 17.6 x 6.76 x 3.2 cm
Længde (metrisk) 17.6 cm
Længde (engelsk) 6,4 tommer.
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Højde (engelsk) 1,3 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 25 mm
Produkttype Trådramme rørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 3.2 cm
Array 2 x 6
Bredde (metrisk) 6.76 cm