Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE belagt trådstativ
Artikelnummer. 16685834 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Størrelse:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diameter (metrisk) Brønd:
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Størrelse Diameter (metrisk) Brønd unitSize
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm -
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm -
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm -
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm -
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20-24 mm -
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm -
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm -
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm -
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm -
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm -
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm Hver
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm -
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm -
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16685834
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HDPE-belagt trådstativ er holdbart til transport eller prøvehåndtering. Den er kemisk resistent og velegnet til koniske, runde eller fladbundede eller plastikrør og -flasker.
  • Kemisk resistente HDPE-belagte trådstativer
  • Reoler kan bruges mellem temperaturer på -40 C °og 121 °C
  • Holder alle mærker og typer af konisk, rund eller flad bund, glas eller plastik, rør og/eller flasker
  • Firkantede brønde og tre dæksniveauer hjælper med at holde rørene sikre
  • Autoklaverbar
  • Slidset bundstøtte
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør
Materiale HDPE-belagt tråd
Stillinger 1
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 1
Størrelse 273 x 105 x 80 mm
Dimensioner (L x B) 273 x 105 mm
Dimensioner (L x B x H) 273 x 105 x 80 mm
Længde (metrisk) 273 mm
Længde (engelsk) 10,70 tommer.
Bredde (engelsk) 4,10 tommer.
Højde (engelsk) 3,20 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 20-25 mm
Produkttype Rørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 80 mm
Array 3 x 8
Bredde (metrisk) 105 mm