Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE belagt trådstativ
Shop alle Fisherbrand produkter
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Størrelse:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diameter (metrisk) Brønd:
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kemisk resistente HDPE-belagte trådstativer
- Reoler kan bruges mellem temperaturer på -40 C °og 121 °C
- Holder alle mærker og typer af konisk, rund eller flad bund, glas eller plastik, rør og/eller flasker
- Firkantede brønde og tre dæksniveauer hjælper med at holde rørene sikre
- Autoklaverbar
- Slidset bundstøtte
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rørstativ |
| Array | 6 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør |
| Materiale | HDPE-belagt tråd |
| Stillinger | 1 |
| Form | Rectangular, Rounded Corners |
| Hylder | 3 Tiers |
| Stabelbar | Yes, When Empty |
| Vis mere |