Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE belagt trådstativ
Artikelnummer. 16665834 Shop alle Fisherbrand produkter
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Størrelse:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diameter (metrisk) Brønd:
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16665834
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HDPE-belagt trådstativ er holdbart til transport eller prøvehåndtering. Den er kemisk resistent og velegnet til koniske, runde eller fladbundede eller plastikrør og -flasker.
  • Kemisk resistente HDPE-belagte trådstativer
  • Reoler kan bruges mellem temperaturer på -40 C °og 121 °C
  • Holder alle mærker og typer af konisk, rund eller flad bund, glas eller plastik, rør og/eller flasker
  • Firkantede brønde og tre dæksniveauer hjælper med at holde rørene sikre
  • Autoklaverbar
  • Slidset bundstøtte
Tekniske data
Produkttype Rørstativ
Array 4 x 10
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør
Materiale HDPE-belagt tråd
Stillinger 1
Form Rectangular, Rounded Corners
Hylder 3 Tiers
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 24
nr. pr. pakke 1
Størrelse 290 x 118 x 80 mm
Dimensioner (L x B) 290 x 118 mm
Dimensioner (L x B x H) 290 x 118 x 80 mm
Længde (metrisk) 290 mm
Længde (engelsk) 11.40 tommer.
Bredde (metrisk) 118 mm
Bredde (engelsk) 4,70 tommer.
Højde (metrisk) 80 mm
Højde (engelsk) 3,10 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 20-25 mm