Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE belagt trådstativ
Artikelnummer. 16605844 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Størrelse:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diameter (metrisk) Brønd:
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
missing translation for 'unitSize':
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Array Størrelse Diameter (metrisk) Brønd missing translation for 'unitSize'
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm -
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm -
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm -
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm -
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20-24 mm -
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm -
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm -
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm -
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm -
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm -
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm Hver
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm -
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm -
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Product Code. 16605844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.57 DKK
    124.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 230.12 DKK
    64% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
HDPE-belagt trådstativ er holdbart til transport eller prøvehåndtering. Den er kemisk resistent og velegnet til koniske, runde eller fladbundede eller plastikrør og -flasker.
  • Kemisk resistente HDPE-belagte trådstativer
  • Reoler kan bruges mellem temperaturer på -40 C °og 121 °C
  • Holder alle mærker og typer af konisk, rund eller flad bund, glas eller plastik, rør og/eller flasker
  • Firkantede brønde og tre dæksniveauer hjælper med at holde rørene sikre
  • Autoklaverbar
  • Slidset bundstøtte
Specifications
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør
Materiale HDPE-belagt tråd
Stillinger 1
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 12
nr. pr. pakke 1
Størrelse 357 x 139 x 98 mm
Dimensioner (L x B) 357 x 139 mm
Dimensioner (L x B x H) 357 x 139 x 98 mm
Længde (metrisk) 357 mm
Længde (engelsk) 14,10 tommer.
Bredde (engelsk) 5,50 tommer.
Højde (engelsk) 3,90 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 30-40 mm
Produkttype Rørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 98 mm
Array 3 x 8
Bredde (metrisk) 139 mm