Få mere at vide
Fisherbrand™ HDPE belagt trådstativ
Code produit 16605834 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Størrelse:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diameter (metrisk) Brønd:
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Conditionnement:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array Størrelse Diameter (metrisk) Brønd unitSize
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm -
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm -
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm -
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm -
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20-24 mm -
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm -
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm -
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm -
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm -
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm -
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm Hver
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm -
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm -
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16605834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.30 DKK
    54.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.86 DKK
    11% Slukket
Afficher toutes les promotions
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
HDPE-belagt trådstativ er holdbart til transport eller prøvehåndtering. Den er kemisk resistent og velegnet til koniske, runde eller fladbundede eller plastikrør og -flasker.
  • Kemisk resistente HDPE-belagte trådstativer
  • Reoler kan bruges mellem temperaturer på -40 C °og 121 °C
  • Holder alle mærker og typer af konisk, rund eller flad bund, glas eller plastik, rør og/eller flasker
  • Firkantede brønde og tre dæksniveauer hjælper med at holde rørene sikre
  • Autoklaverbar
  • Slidset bundstøtte
Spécification
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør
Materiale HDPE-belagt tråd
Stillinger 1
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
nr. pr. sag 56
nr. pr. pakke 1
Størrelse 200 x 83 x 59 mm
Dimensioner (L x B) 200 x 83 mm
Dimensioner (L x B x H) 200 x 83 x 59 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Længde (engelsk) 7,90 tommer.
Bredde (engelsk) 3.30 tommer.
Højde (engelsk) 2,40 tommer.
Diameter (metrisk) Brønd 13-16 mm
Produkttype Rørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 59 mm
Array 4 x 10
Bredde (metrisk) 83 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.