Få mere at vide
Cole-Parmer™ Poly-Net™ HDPE beskyttelsesnet
Artikelnummer. p-8006891 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
102 til 152 mm
152 til 203 mm
16 til 25 mm
25 til 51 mm
32 til 41 mm
51 til 102 mm
64 til 76 mm
Oversigt:
Close-Mesh Poly-Net
Heavy-Gauge Poly-Net
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11716028
Brand: Cole-Parmer™ 0940530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forlæng levetiden for alle typer glasvarer med HDPE-beskyttelsesnet. Poly-Net™ HDPE beskyttelsesnet passer tæt over laboratorieglasvarer for at reducere brud og beskytte mod flyvende glas.
Forlæng levetiden for alle typer glasvarer med HDPE-beskyttelsesnet. Poly-NetTM HDPE beskyttelsesnet passer tæt over laboratorieglasvarer for at reducere brud og beskytte mod flyvende glas.
Brug 1/4 in. til 5/8 in. diameterstørrelser til mindre instrumenter (termometre, pipetter, elektroder, rør, sprøjter og små flasker). Brug 1 in. til 10 in. diameterstørrelser til flasker, kolber, bægerglas, tragte, ekssikkatorer og søjler. Heavy-gauge poly-net er mere stift end close-mesh poly-net; bruges, når der er behov for ekstra beskyttelse.
  • Hårdt, elastisk HDPE-net
  • Fås i ruller á ti
  • Forskellige diametre, der passer til de fleste fartøjer
  • Skæres nemt til den nødvendige længde
  • Maksimal temperatur er 125 °F (51 °C)
Tekniske data
Type Beskyttende net
Farve Rød
Diameter (metrisk) Indvendig 51 til 102 mm
Temperatur (metrisk) Maks 80 °C
Til brug med (applikation) Ekstra beskyttelse
Model- 0291-RED
Emballagemængde 1 hver
Oversigt Close-Mesh Poly-Net
Til brug med Til flasker, kolber, bægerglas, tragte, ekssikkatorer og søjler
Samlet længde (metrisk) 50 m
Materiale HDPE