Få mere at vide
Cole-Parmer™ Poly-Net™ HDPE beskyttelsesnet
Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
102 til 152 mm
152 til 203 mm
16 til 25 mm
25 til 51 mm
32 til 41 mm
51 til 102 mm
64 til 76 mm
Oversigt:
Close-Mesh Poly-Net
Heavy-Gauge Poly-Net
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forlæng levetiden for alle typer glasvarer med HDPE-beskyttelsesnet. Poly-NetTM HDPE beskyttelsesnet passer tæt over laboratorieglasvarer for at reducere brud og beskytte mod flyvende glas.
Brug 1/4 in. til 5/8 in. diameterstørrelser til mindre instrumenter (termometre, pipetter, elektroder, rør, sprøjter og små flasker). Brug 1 in. til 10 in. diameterstørrelser til flasker, kolber, bægerglas, tragte, ekssikkatorer og søjler. Heavy-gauge poly-net er mere stift end close-mesh poly-net; bruges, når der er behov for ekstra beskyttelse.
- Hårdt, elastisk HDPE-net
- Fås i ruller á ti
- Forskellige diametre, der passer til de fleste fartøjer
- Skæres nemt til den nødvendige længde
- Maksimal temperatur er 125 °F (51 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Brun |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 152 til 203 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | 80 °C |
| Til brug med (applikation) | Ekstra beskyttelse |
| Model- | 0436-BRUN |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Oversigt | Close-Mesh Poly-Net |
| Til brug med | Til flasker, kolber, bægerglas, tragte, ekssikkatorer og søjler |
| Samlet længde (metrisk) | 50 m |
| Materiale | HDPE |