Beskrivelse
Forlæng levetiden for alle typer glasvarer med HDPE-beskyttelsesnet. Poly-NetTM HDPE beskyttelsesnet passer tæt over laboratorieglasvarer for at reducere brud og beskytte mod flyvende glas.
Brug 1/4 in. til 5/8 in. diameterstørrelser til mindre instrumenter (termometre, pipetter, elektroder, rør, sprøjter og små flasker). Brug 1 in. til 10 in. diameterstørrelser til flasker, kolber, bægerglas, tragte, ekssikkatorer og søjler. Heavy-gauge poly-net er mere stift end close-mesh poly-net; bruges, når der er behov for ekstra beskyttelse.
- Hårdt, elastisk HDPE-net
- Fås i ruller á ti
- Forskellige diametre, der passer til de fleste fartøjer
- Skæres nemt til den nødvendige længde
- Maksimal temperatur er 125 °F (51 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Beskyttende net |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 51 til 102 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | 80 °C |
| Til brug med (applikation) | Ekstra beskyttelse |
| Model- | 0291-RED |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Oversigt | Close-Mesh Poly-Net |
| Til brug med | Til flasker, kolber, bægerglas, tragte, ekssikkatorer og søjler |
| Samlet længde (metrisk) | 50 m |
| Vis mere |